Få mere at vide
Alizapride hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alizapride hydrochloride |
| CAS | 59338-87-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H22ClN5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (284.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (94.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(OC)C=C(NN=N2)C2=C1)NCC3N(CC=C)CCC3.Cl[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 351.83 |
| Formel vægt | 351.83 |
| Vis mere |