missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alisol G, MedChemExpress

Artikelnummer. 16411548
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16411548 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16411548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0855

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.

Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Alisol G
CAS 155521-46-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H48O4
Mængde 5 mg
Synonym Alisol-G 25-Anhydroalisol A
SMIL C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)=C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Molekylvægt (g/mol) 472.7
Formel vægt 472.7
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.