missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alisol B 23-acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Alisol B 23-acetate (23-Acetylalismol B), a natural triterpenoid, produces protective effects against EE-induced cholestasis, due to FXR-mediated gene regulation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alisol B 23-acetate |
| CAS | 26575-95-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H50O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 23-Acetylalismol B 23-O-Acetylalisol B Alisol B monoacetate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (97.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@@H]([C@]3([H])C(C)(C)O3)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]4(CCC5=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 514.74 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?