Få mere at vide
Alisol A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481538 5 mg
16429138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0853
MedChemExpress Alisol A is a natural product.
Alisol A is a natural product.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alisol A
CAS 19885-10-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H50O5
Mængde 5 mg
Synonym Alisol-A
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (203.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)(O)C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Molekylvægt (g/mol) 490.72
Formel vægt 490.72
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid