Få mere at vide
Alisol A 24-acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491538
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16491538 5 mg -
16439138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491538 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0853A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alisol A 24-acetate
CAS 18674-16-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H52O6
Mængde 5 mg
Synonym Alisol A 24-monoacetate Alisol A monoacetate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.85 mM)
SMIL C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@H](C(C)(O)C)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Molekylvægt (g/mol) 532.75
Formel vægt 532.75
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid