Få mere at vide
Alda-1, MedChemExpress
Beskrivelse
Alda-1 is a potent and selective ALDH2 agonist, which activates wild-type ALDH2 and restores near wild-type activity to ALDH2*2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alda-1 |
| CAS | 349438-38-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H11Cl2NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 51 mg/mL (157.33 mM) |
| SMIL | O=C(NCC1=CC=C(OCO2)C2=C1)C3=C(Cl)C=CC=C3Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.16 |
| Formel vægt | 324.16 |
| Vis mere |