Få mere at vide
Albuterol Aldehyde Hemisulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(1RS)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 237.1365 |
| Procent renhed | >95% |