Learn More
Gibco™ AlbuMax II Lipid Rich BSA
Description
Lipid-rigt bovint serumalbumin til cellekultur (1). Det er kromatografisk oprenset og har et IgG-indhold≤ 0,1 %.
Oprindelse: New Zealand
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 kg |
| Produkttype | BSA |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | AlbuMAX , Gibco |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.