Få mere at vide
Gibco™ AlbuMAX™ II Lipid-rig BSA
Artikelnummer. 11560376 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11560376 100 g
1 options
Artikelnummer. 11560376 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11021037
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
AlbuMAX™ II Lipid-rig BSA
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture (1). It is chromatographically purified and has an IgG content ≤ 0.1%.
Origin: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produkttype BSA
Produktlinje AlbuMAX, Gibco
Mængde 100 g