Få mere at vide
Gibco™ AlbuMax I Lipid Rich BSA
Artikelnummer. 11540376 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11540376 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11540376 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11020062
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤0.1%. Lyophilized powder.
Lipid-rich bovine serum albumin for cell culture. It is chromatographically purified and has an IgG content ≤0.1%. Lyophilized powder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Opbevaringskrav 2°C to 8°C
Celletype Mammalian Cells
Produkttype BSA
Sterilitet Non-sterile
Form Solid
Farve Beige
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.