Få mere at vide
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-rig BSA
Artikelnummer. 11530376 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11530376 25 g 25g
10114672 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11530376 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11020021
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
AlbuMAX™ I Lipid-rig BSA
Lipidrigt bovint serumalbumin til cellekultur (1). Det er kromatografisk renset og har et IgG-indhold ≤ på 0,1%.
Oprindelse: New Zealand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produkttype BSA
Produktlinje AlbuMAX, Gibco
Mængde 25 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.