Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin ethyleester hydrochlorid, 98% Artikelnummer.: 10432855
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin ethyleester hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10432855 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
50 g, Glasflaske, 50g
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10432855
Brand: Thermo Scientific Chemicals 303060500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4244-84-2 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4244-84-2
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00012909
InChI nøgle RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hclVis mereVis mindre
PubChem CID 458475
IUPAC navn ethyl-3-aminopropanoat-hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Alanine ethyleester hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HNCHCHCOCH5·HCl
Mængde 50 g
Formel vægt 153.61
Procent renhed 97.5 to 102.5% (Separat. Techn, GC ≥98.5%)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0450362 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer303060500,303060100
PartinummerA0386176 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/07/2022 Artikelnummer303060500,303060100
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals β-Alanin ethyleester hydrochlorid, 98% >