Få mere at vide
AKR1C3-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495086 100 mg 100mg
16454118 10 mg -
16450477 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107379
MedChemExpress AKR1C3-IN-1 is a potent, highly selective inhibitor of AKR1C3, with an IC50 of 13 nM.
AKR1C3-IN-1 is a potent, highly selective inhibitor of AKR1C3, with an IC50 of 13 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AKR1C3-IN-1
CAS 327092-81-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15NO4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.10 mM)
SMIL O=S(N1CC2=CC=CC=C2CC1)(C3=CC(C(O)=O)=CC=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 317.36
Formel vægt 317.36
Procent renhed 98.74%
Grad Research
Fysisk form Solid