Få mere at vide
AK-7, MedChemExpress
Beskrivelse
AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AK-7 |
| CAS | 420831-40-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21BrN2O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC(Br)=CC=C3)=O)=CC=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.35 |
| Formel vægt | 437.35 |
| Vis mere |