Få mere at vide
AK-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483378 10 mg 10mg
16469906 50 mg -
16446107 5 mg -
16432746 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101465
MedChemExpress AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
AK-1 is a potent, specific and cell-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 12.5 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AK-1
CAS 330461-64-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21N3O5S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (123.93 mM)
SMIL O=C(NC1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)C2=CC=CC(S(=O)(N3CCCCCC3)=O)=C2
Molekylvægt (g/mol) 403.45
Formel vægt 403.45
Procent renhed 99.8%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration