Beskrivelse
Indeholder AlbuMAX™ supplement (bovint serumalbumin) i stedet for humant serumalbumin. Indeholder L-glutamin, streptomycinsulfat ved 50 μg/ml og gentamicinsulfat ved 10 g/μml.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter |
| Form | Væske |
| Produkttype | AIM V™ Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, AlbuMAX |
| Produktlinje | AIM V |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Inkluderet antibiotika | Streptomycinsulfat, Gentamicin |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Vis mere |