Få mere at vide
Gibco™ AIM V™ Medium, flydende (forskningsgrad)
Artikelnummer. 11590416 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590416 500 ml 500ml
10297582 1000 ml 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590416 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12055091
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
AIM V (forskningskvalitet) er et medium designet til proliferation og/eller manipulation af T-celler, dendritiske celler og andre immunceller.
AIM V (forskningskvalitet) er et medium designet til proliferation og/eller manipulation af T-celler, dendritiske celler og andre immunceller.
AIM V Mediet indeholder L-glutamin, streptomycinsulfat ved 50 μg/ml og gentamicinsulfat ved 10 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Celletype Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter
Form Væske
Produkttype VP Serumfrit medium (SFM)
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, HSA
Produktlinje AIM V
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Inkluderet antibiotika Streptomycinsulfat, Gentamicin
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8°C) og beskyttes mod lys.
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.