Beskrivelse
AIM V (forskningskvalitet) er et medium designet til proliferation og/eller manipulation af T-celler, dendritiske celler og andre immunceller.
AIM V Mediet indeholder L-glutamin, streptomycinsulfat ved 50 μg/ml og gentamicinsulfat ved 10 μg/ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Monocytter, Dendritiske celler, T-celler, Hybridomer, PBMC'er, Fibroblaster, Makrofager, Myelomceller, Lymfocytter |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit medium (SFM) |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, HSA |
| Produktlinje | AIM V |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Inkluderet antibiotika | Streptomycinsulfat, Gentamicin |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8°C) og beskyttes mod lys. |
| Vis mere |