missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ailanthone, MedChemExpress

Artikelnummer. 16461658
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16461658 5 mg -
16419248 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16461658 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN1943

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).

Ailanthone (δ13-Dehydrochaparrinone) is a potent inhibitor of both full-length androgen receptor (AR) (IC50=69 nM) and constitutively active truncated AR splice variants (AR1-651 IC50=309 nM).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ailanthone
CAS 981-15-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H24O7
Mængde 5 mg
Synonym δ13-Dehydrochaparrinone
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (132.84 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]1([C@@H]2O)[C@]([C@@]3([C@@H]4O)O)([H])[C@@]([C@](C5)([H])C4=C)(CO3)[C@@](OC5=O)([H])C[C@@]1([H])C(C)=CC2=O
Molekylvægt (g/mol) 376.4
Formel vægt 376.4
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.