Få mere at vide
AI-10-49, MedChemExpress
Beskrivelse
AI-10-49 is a protein-protein interaction inhibitor that selectively binds to CBFβ-SMMHC and disrupts its binding to RUNX1 with a FRET IC50 of 0.26 uM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AI-10-49 |
| CAS | 1256094-72-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H22F6N6O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (51.47 mM) |
| SMIL | FC(F)(F)OC1=CC=C2N=C(C3=NC=C(OCCOCCOC4=CN=C(C5=NC6=CC=C(OC(F)(F)F)C=C6N5)C=C4)C=C3)NC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 660.52 |
| Formel vægt | 660.52 |
| Vis mere |