Få mere at vide
AHR 11652, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AHR 11652 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8BrNO3/c16-9-6-4-8(5-7-9)13(18)10-2-1-3-11-12(10)17-15(20)14(11)19/h1-7H,(H,17,19,20) |
| Formel vægt | 328.9688 |