missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AGI-6780, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496778
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496778 10 mg
16479327 5 mg
16462857 50 mg
16416906 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496778 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15734

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.

AGI-6780 that potently and selectively inhibits the tumor-associated mutant IDH2R140Q with IC50 of 23±1.7 nM. AGI-6780 is less potent against IDH2WT with IC50 of 190±8.1 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AGI-6780
CAS 1432660-47-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18F3N3O3S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (60.23 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(C2=CSC=C2)C(NC(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C1)(NC4CC4)=O
Molekylvægt (g/mol) 481.51
Formel vægt 481.51
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.