Få mere at vide
AGI-5198, MedChemExpress
Beskrivelse
AGI-5198 (IDH-C35) is a potent and selective mutant IDH1R132H inhibitor with an IC50 of 0.07 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AGI-5198 |
| CAS | 1355326-35-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H31FN4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | IDH-C35 |
| Opløselighedsinformation | DMF : ≥ 50 mg/mL (108.09 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (45.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC1=CC=CC(N(C(C2=CC=CC=C2C)C(NC3CCCCC3)=O)C(CN4C=CN=C4C)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.56 |
| Vis mere |