Få mere at vide
Agerafenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476666
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476666 100 mg
16462477 50 mg
16426368 10 mg
16418957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476666 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15200
MedChemExpress Agerafenib (CEP-32496; RXDX-105) is a highly potent and orally efficacious inhibitor of BRAFV600E with a Kd of 14 nM.
Agerafenib (CEP-32496
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agerafenib
CAS 1188910-76-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H22F3N5O5
Mængde 100 mg
Synonym CEP-32496 RXDX-105
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (96.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NOC(C(C)(C)C(F)(F)F)=C1)NC2=CC=CC(OC3=C(C=C(OC)C(OC)=C4)C4=NC=N3)=C2
Molekylvægt (g/mol) 517.46
Formel vægt 517.46
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease