Få mere at vide
AgBR1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen AgBR1
Klon 2D1F10
Koncentration 1000 μg/mL
Applikationer Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30238056
Dokumentvisning
Proteintech
67743-1-IG-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30237855
Dokumentvisning
Proteintech
67743-1-IG-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The AgBR1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of mosquito AgBR1. This antibody recognizes mosquito antigen. The AgBR1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
AgBR1
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
6034353
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
2D1F10
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
Mosquito
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater