Få mere at vide
Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Artikelnummer. p-7082865 Shop alle Thermo Scientific produkter
25 g, Plastflaske, 25g
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
500g
Artikelnummer. 15825208
Brand: Thermo Scientific J32802.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose LE
Fysisk form Granular Free-flowing Powder
Mængde 25 g
Emballage Plastflaske
Grad Molekylær biologi
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer240828 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerJ32802.14, J32802.36, J32802.22, J32802.A1, J32802.30
Partinummer235257 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 ArtikelnummerJ32802.14, J32802.36, J32802.22, J32802.A1, J32802.30
Partinummer202126 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2023 ArtikelnummerJ32802.14, J32802.36, J32802.22, J32802.A1, J32802.30
Partinummer204444 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2023 ArtikelnummerJ32802.14, J32802.36, J32802.22, J32802.A1, J32802.30
Partinummer186663 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/10/2023 ArtikelnummerJ32802.14, J32802.36, J32802.22, J32802.A1, J32802.30
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure >