Få mere at vide
Agarose LE, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Artikelnummer. 15835208 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15835208 100 g Plastflaske 100g
15825208 25 g Plastflaske 25g
15845208 250 g Plastflaske 250g
15855208 500 g Plastic Bottle 500g
15855358 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15835208 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J32802.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 9012-36-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose LE
Fysisk form Granular Free-flowing Powder
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Grad Molekylær biologi