Få mere at vide
Agarose, elektroforesekvalitet, MP Biomedicals™
Elektroendosmose: 0,13; Gel styrke: ≥600 g/ cm2 ; Gel temperatur: 36°°C; Dette er en standard agarose med god gelstyrke og klarhed, velegnet til alle generelle anvendelser
3795.00 DKK - 11800.00 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11471682
Dokumentvisning
MP Biomedicals
04820721
100 g
3795.00 DKK
100g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11481682
Dokumentvisning
MP Biomedicals
04820723
500 g
11800.00 DKK
500g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
9012-36-6
Tekniske data
Agarose
9012-36-6
Elektroforese
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Agarose, elektroforesekvalitet, MP Biomedicals™