Få mere at vide
Agarose, elektroforesekvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481682 500 g 500g
11471682 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04820723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14140.00 DKK
    13469.98 DKK / 500g
    Spare 670.02 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Elektroendosmose: 0,13; Gel styrke: ≥600 g/ cm2 ; Gel temperatur: 36°°C; Dette er en standard agarose med god gelstyrke og klarhed, velegnet til alle generelle anvendelser
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Mængde 500 g
Grad Elektroforese