Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Universal pipettespidser
- Axygen™ Aerosolfilterspidser, sterile
Axygen™ Aerosolfilterspidser, sterile
Artikelnummer. 12689595 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
0,5 til 50μ L
1 til 100μ L
1 til 200μ L
1 til 300μ L
100 til 1.000μ l
100 til 1100 μl
100 til 1100μ L
15 til 1250μ L
Tip stil:
Maksimal genopretning
Matrix-stil
Maximum Recovery, Ultra Micro, Ultra-micro
Maxymum Recovery
Ultra-mikro
Universel
Format:
Bulk
Rack
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 1152
Pakke med 3456
Pakke med 4800
Pakke med 5000
Pakke med 960
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Tip stil | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12689595 | 1 til 200μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 960 |
| 12746709 | 15 til 1250μ L | Matrix-stil | Stativ | Pakke med 3456 |
| 11350105 | 15 til 1250μ L | Matrix-stil | Stativ | Pakke med 1152 |
| 12571348 | 1 til 100μ L | Universel | Bulk | Pakke med 10000 |
| 12673706 | 100 til 1.000μ l | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 1000 |
| 12736729 | 100 til 1.000μ l | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 5000 |
| 12786729 | 1 til 100μ L | Universel | Stativ | Pakke med 4800 |
| 11356084 | 1 til 100μ L | Universel | Stativ | Pakke med 960 |
| 11306144 | 100 til 1.000μ l | Universel | Stativ | Pakke med 1000 |
| 12746729 | 100 til 1.000μ l | Universel | Stativ | Pakke med 5000 |
| 12575667 | 100 til 1100 μl | Maksimal genopretning | Rack | Pakke med 1152 |
| 12685876 | 1 til 100μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 960 |
| 12776729 | 1 til 100μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12706739 | 100 til 1100μ L | Universel | Stativ | Pakke med 3456 |
| 11336144 | 100 til 1100μ L | Universel | Stativ | Pakke med 1152 |
| 12736739 | 1 til 200μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12746739 | 1 til 200μ L | Universel | Stativ | Pakke med 4800 |
| 11326064 | 1 til 200μ L | Universel | Stativ | Pakke med 960 |
| 12776739 | 0,5 til 20μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12663826 | 0,5 til 20μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 960 |
| 11341904 | 0,5 til 20μ L | Universel | Stativ | Pakke med 960 |
| 12786739 | 0,5 til 20μ L | Universel | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12641656 | 1 til 300μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 960 |
| 11376074 | 1 til 300μ L | Universel | Stativ | Pakke med 960 |
| 12776749 | 0,5 til 20μ L | Maximum Recovery, Ultra Micro, Ultra-micro | Stativ | Pakke med 4800 |
| 11304285 | 0,5 til 20μ L | Maximum Recovery, Ultra Micro, Ultra-micro | Stativ | Pakke med 960 |
| 10068559 | 0,5 til 20μ L | Ultra-mikro | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12716759 | 0,5 til 50μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12675876 | 0,5 til 50μ L | Maxymum Recovery | Stativ | Pakke med 960 |
| 12726759 | 0,5 til 50μ L | Universel | Stativ | Pakke med 4800 |
| 12673826 | 0,5 til 50μ L | Universel | Stativ | Pakke med 960 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12689595
Leverandør
Axygen™
Leverandørnr.
TF200LRS
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
775.70 DKK valid until 2026-04-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28034" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28034" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Teknologisk avancerede filterbarrierepipettespidser
- Ideel til DNA-amplifikation og mikrobiologiske anvendelser, hvor sporforurening kan ugyldiggøre resultater
- Filter tillader fri passage af luft og forhindrer samtidig krydskontaminering ved at blokere passagen af aerosoler eller væsker
- Ikke-pyrogene, klare polyethylenfiltre er fri for DNA-hæmmere og udvaskelige tilsætningsstoffer
- Hvert filter indsættes robotisk i spidsen for at sikre frihed fra nukleasekontamination
- Pakket i forseglede stativer med låg for at forhindre kontaminering
- Stort udvalg af spidstyper tilgængelig i en række emballagemængder:
- Maxymum Recovery™ teknologi giver fremragende nøjagtighed og forhindrer spild af dyrebare prøver
- Spidser med bred boring er ideelle til pipettering af tyktflydende materialer, genomisk DNA eller sarte cellekulturer
Ordreinfo
Tilgængelig i bulk- eller stativformater.
Certificeringer
Certificeret RNase-, DNase- og Pyrogenfri
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | DNase, RNase og pyrogenfri |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Maxymum Recovery |
| Til brug med (udstyr) | Gilson Pipetman P200 |
| Materiale | Polypropylen |