Få mere at vide
ADX-47273, MedChemExpress
Beskrivelse
ADX-47273 is a potent, selective and brain-penetrant mGluR5 positive allosteric modulator (PAM), with an EC50 of 0.17 μM for potentiation of glutamate (50 nM) response. ADX-47273 has antipsychotic and procognitive activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ADX-47273 |
| CAS | 851881-60-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H17F2N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (83.93 mM) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(F)C=C1)N2C[C@@H](C3=NC(C4=CC=C(F)C=C4)=NO3)CCC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.36 |
| Formel vægt | 369.36 |
| Vis mere |