Få mere at vide
Adrenalone, TRC
Artikelnummer. 30011514
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011514 100 mg
30004527 10 g
30006158 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011514 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA305095100MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-45-6
Molekylær formel C9 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Synonym Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, Acetophenone, 3',4'-dihydroxy-2-(methylamino)- (7CI,8CI), Adrenalone (6CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone, 3,4-Dihydroxy-α-methylaminoacetophenone, 3',4'-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone, 4-Methylaminoacetopyrocatechol, Adrenolone, Adrenon, Adrenone, Chemosan, Haemodan, Kephrine, Ketogaze, Methaminoacetocatechol, NSC 243611, Stryphnon, Stryphnone, Styphnone, Stypnon, Stypnone, U 2134
IUPAC navn 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone
SMIL CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adrenalone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,10-12H,5H2,1H3
Formel vægt 181.0739
Procent renhed >95%