Få mere at vide
Adomeglivant, MedChemExpress
Beskrivelse
Adomeglivant (LY2409021) is a potent, selective glucagon receptor (GluR) allosteric antagonist. Adomeglivant is widely used in the research for type 2 diabetes mellitus.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adomeglivant |
| CAS | 1488363-78-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C32H36F3NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | LY2409021 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (179.98 mM) |
| SMIL | O=C(O)CCNC(C1=CC=C([C@@H](OC2=CC(C)=C(C3=CC=C(C(C)(C)C)C=C3)C(C)=C2)CCC(F)(F)F)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.63 |
| Vis mere |