Få mere at vide
AdipoRon, MedChemExpress
Beskrivelse
AdipoRon is an orally active adiponectin receptor (AdipoR) agonist, binding to AdipoR1 and AdipoR2 with Kds of 1.8 and 3.1 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AdipoRon |
| CAS | 924416-43-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H28N2O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (102.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)COC3=CC=C(C(C4=CC=CC=C4)=O)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.52 |
| Formel vægt | 428.52 |
| Vis mere |