Få mere at vide
adipin semialdehyd methylester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985111 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 11985111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438912500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6654-36-0 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adipic semialdehyde methyl ester
CAS 6654-36-0
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Kogepunkt 59°C to 61°C (1.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12O3
Lineær formel OHCCH2CH2CH2CH2CO2CH3
Mængde 250 mg
Synonym adipic semialdehyde methyl ester, methyl 5-formylvalerate, methyl adipaldehydate, 6-oxo-hexanoic acid methyl ester, 6-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-oxo-, methyl ester, 5-carbomethoxy-1-pentanal, hexanoic acid,6-oxo-,methyl ester, methyl 6-oxo-hexanoate, methyl 5-formylpentanoate
InChI nøgle FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)CCCCC=O
IUPAC navn methyl-6-oxohexanoat
Molekylvægt (g/mol) 144.17
PubChem CID 81164
Formel vægt 144.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipic semialdehyde methyl ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.