Få mere at vide
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
pH:
4
4.00
7
7.00
10.00
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Beskrivelse
- Farvede pH-bufferopløsninger
- Høj opløsning
- Testet ved 20 °C eller 25 °C
- Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
- NIST sporbar
- Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | 0 °C |
Farve | Gul |
pH | 7 |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 500 mL |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion