Få mere at vide
Farvekodet høj opløsning pH-buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11404609 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
pH:
4
4.00
7
7.00
10.00
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
Artikelnummer. 11404609
Brand: Reagecon H70525C
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug farvekodede pH-buffere for nem brug. Reagecon™ Farvekodede pH-buffere med høj opløsning er testet ved enten 20 °C eller 25 °C og er certificerede og NIST sporbar.
  • Farvede pH-bufferopløsninger
  • Høj opløsning
  • Testet ved 20 °C eller 25 °C
  • Certificeret af Reagecons ’ISO/IEC 17025 Accredited Test Method
  • NIST sporbar
  • Præsenteres i forskellige pakkestørrelser
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Farve Gul
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL