Beskrivelse
Adenovirus Expression Medium (AEM) anbefales til vækst af PER.C6™ celler i suspension og til produktion af vira og virale vektorer i disse celler. Det er et frit cellekulturmedium med animalsk oprindelse uden komponenter, der er direkte afledt af humane eller animalske kilder. Hvert parti af AEM er ydelsestestet for cellevækst med PER.C6™ celler og AEM er blevet kvalificeret til at producere adenovirus og influenzavirus. Det understøtter også HEK 293 cellevækst. Glutamin eller GlutaMAX™ -I tilskud er påkrævet.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293 (HEK), 293 (E1), PER.C6 |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | N-Terminal Fusion Kit |
| Serum niveau | Serumfri |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °2 C til °8 C, i mørke. |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte administration til mennesker eller dyr.