Få mere at vide
Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat MP Biomedicals
Artikelnummer. 11403091 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403091 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11403091 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215026605
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat Cellekulturreagens,≥ 96%, hvidt pulver
  • Adenosin 5' -trifosfat (ATP ) og dets fosfatbindinger er de grundlæggende komponenter i energiudveksling i mange biologiske systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51963-61-2
Molekylær formel C10H20N5Na2O16P3
Molekylvægt (g/mol) 605.19
MDL nummer MFCD00150754
InChI nøgle MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
PubChem CID 134129625
SMIL O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-Triphosphate Disodium Salt Hydrate
Navn note Hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Synonym adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
IUPAC navn dinatrium; (2R,3S,4S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxyoxidophosphoryl]hydrogenphosphat;trihydrat
Formel vægt 551.2 (Anhydrous)