Få mere at vide
Adenosine-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-15N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1/i11+1 |
| Formel vægt | 268.094 |