CAS RN 41547-82-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Adenosine-15N, TRC
CAS: 41547-82-4 Molekylær formel: C10 H13 15N N4 O4 Molekylvægt (g/mol): 268.235 Synonym: Adenosine 15N IUPAC navn: (2R,3R,4S,5R)-2-(6-(15N)azanylpurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol SMIL: [15NH2]c1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O