Få mere at vide
Adavivint, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16433016 25 mg
16430597 50 mg
16426987 5 mg
16425196 100 mg
16414268 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16433016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY109049
MedChemExpress Adavivint (SM04690; Lorecivivint) is a potent and selective inhibitor of canonical Wnt signaling, with an EC50 of 19.5 nM via a high-throughput TCF/LEF-reporter assay in SW480 colon cancer cells.
Adavivint (SM04690
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adavivint
CAS 1467093-03-3
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H24FN7O
Mængde 25 mg
Synonym SM04690 Lorecivivint
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC(C)CC(NC1=CC(C2=CC3=C(NN=C3C(N4)=NC5=C4C(C6=CC=CC(F)=C6)=CN=C5)C=C2)=CN=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 505.55
Formel vægt 505.55
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation