Få mere at vide
AD80, MedChemExpress
Beskrivelse
AD80, a multikinase inhibitor, inhibits RET, RAF,SRCand S6K, with greatly reduced mTOR activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AD80 |
| CAS | 1384071-99-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19F4N7O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.84 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F)NC2=CC=C(C3=NN(C(C)C)C4=NC=NC(N)=C43)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.43 |
| Formel vægt | 473.43 |
| Vis mere |