Få mere at vide
ACY-775, MedChemExpress
Beskrivelse
ACY-775 is a potent and selective inhibitor of the of histone deacetylase 6 (HDAC6) with an IC50 of 7.5 nM. ACY775 also inhibits metallo-β-lactamase domain-containing protein 2 (MBLAC2).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACY-775 |
| CAS | 1375466-18-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H19FN4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (75.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NO)C(C=N1)=CN=C1NC2(CCCCC2)C3=CC=CC(F)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.36 |
| Formel vægt | 330.36 |
| Vis mere |