Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, sorte, 14 tommer.
ActivArmr Elektriske isoleringshandsker giver den ultimative pasform, komfort og ydeevne for elektriske arbejderes sikkerhed og beskyttelse.
765.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, kategori III, klasse 0 |
---|---|
Farve | Sort |
Hånd | Bestemt |
Materiale | Natur latex gummi |
Produkttype | Elektrisk isolerende handsker |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17825571
|
Ansell
RIG014B070 |
7 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17835571
|
Ansell
RIG014B080 |
8 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17845571
|
Ansell
RIG014B085 |
8.5 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17855571
|
Ansell
RIG014B090 |
9 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17865571
|
Ansell
RIG014B095 |
9.5 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17875571
|
Ansell
RIG014B100 |
10 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17885571
|
Ansell
RIG014B105 |
10.5 | ||||||||
17895571
|
Ansell
RIG014B110 |
11 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17805581
|
Ansell
RIG014B120 |
12 |
765.00 DKK
1 par |
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Performance Profil komfort
- Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
- Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
- En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
- Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
- Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
- Miljøvenlig
- Proprietær dyppeproces
- ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
Tekniske data
CE-nummer, kategori III, klasse 0 | |
Bestemt | |
Elektrisk isolerende handsker | |
Sort | |
RIG014B | |
360 mm |
Sort | |
Natur latex gummi | |
Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger | |
Perler/rullet | |
14'' | |
1000/1500 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, sorte, 14 tommer.