Få mere at vide
Ansell ActivArmr Elektriske isoleringshandsker klasse 0, sorte, 14 tommer.
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
Beskrivelse
- Performance Profil komfort
- Naturgummi latex for ultimativ holdbarhed og fleksibilitet
- Ergonomisk designet hånd i hvileform for mindre håndtræthed
- En generøs udstrakt manchet giver plads til tøj og forbedrer ventilationen
- Æske hærdet finish giver en glattere overflade for nem på- og aftagning ydeevne og beskyttelse
- Produktet opfylder alle gældende NFPA , OSHA og CSA standarder
- Miljøvenlig
- Proprietær dyppeproces
- ISO 14001 certificeret produktionsfacilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE-nummer, kategori III, klasse 0 |
| Farve | Sort |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Natur latex gummi |
| Produkttype | Elektrisk isolerende handsker |
| Størrelse | 9 |
| Til brug med (applikation) | Applikationer med risiko for berøringsspænding, elektrikere, fremstilling og reparation af hybridmotorer, vedligeholdelsesreparationer og drift i alle industrielle miljøer (MRO ), Reparation og vedligeholdelse af massetransit, vedligeholdelse, reparation og transmission af strøm, reparation af telekommunikation nær elektriske ledninger |
| Handske manchet farve | Sort |
| Handske manchet stil | Perler/rullet |
| Serie | RIG014B |
| Vis mere |