Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 43-217 TIG-svejsehandsker i gedeskind
Premium fuldnarvet gedeskind kombineret med para-aramid svejsede sømme sikrer holdbarhed under brug, samtidig med at den giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt.
Brand: Ansell 43217110
547.71 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Premium fuldnarvet gedeskind og sømmede sømme med para-aramidtråd sikrer holdbarhed under brug
- 3-dimensionelt tommelfingerdesign øger i høj grad fin fingerfærdighed for præcis svejsekontrol
- Lang delt okseskindsmanchet udvider beskyttelsen til underarmene
- Giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt
- Velegnet til TIG-svejsning samt slibning, lodning, metalfremstilling og vedligeholdelse
Tekniske data
ANSI 3 | |
Split okselæder | |
Hvid | |
Korn gedeskind læder | |
Biler, maskiner og udstyr | |
Handske | |
14,2 tommer |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III | |
Ubelagt | |
ANSI A1 | |
11 | |
Gul | |
ActivArmr™ 43-217 | |
36 cm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell ActivArmr™ 43-217 TIG-svejsehandsker i gedeskind > 11
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion