Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 43-217 TIG-svejsehandsker i gedeskind
Artikelnummer. p-7162806 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
11
Artikelnummer. 16895220
Brand: Ansell 43217090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Premium fuldnarvet gedeskind kombineret med para-aramid svejsede sømme sikrer holdbarhed under brug, samtidig med at den giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt.
  • Premium fuldnarvet gedeskind og sømmede sømme med para-aramidtråd sikrer holdbarhed under brug
  • 3-dimensionelt tommelfingerdesign øger i høj grad fin fingerfærdighed for præcis svejsekontrol
  • Lang delt okseskindsmanchet udvider beskyttelsen til underarmene
  • Giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt
  • Velegnet til TIG-svejsning samt slibning, lodning, metalfremstilling og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Manchet materiale Split okselæder
Belægningsmateriale Ubelagt
Farve Hvid
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Hånd Specific
Materiale Korn gedeskind læder
Produkttype MIG/TIG Welding Gloves
Størrelse 9
Stil Full-hand Mitt
Temperatur (metrisk) Maks Contact heat: Level 1 up to 100°C
Til brug med (applikation) Automotive, Maskiner og Udstyr
Handske manchet farve Gul
Handske manchet stil Handske
Serie ActivArmr™ 43-217
Længde (engelsk) 13,4''
Længde (metrisk) 34 cm