Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 43-217 TIG-svejsehandsker i gedeskind
Premium fuldnarvet gedeskind kombineret med para-aramid svejsede sømme sikrer holdbarhed under brug, samtidig med at den giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt.
Brand: Ansell 43217100
547.70 DKK valid until 2025-12-14
Use promo code "24141" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Premium fuldnarvet gedeskind og sømmede sømme med para-aramidtråd sikrer holdbarhed under brug
- 3-dimensionelt tommelfingerdesign øger i høj grad fin fingerfærdighed for præcis svejsekontrol
- Lang delt okseskindsmanchet udvider beskyttelsen til underarmene
- Giver beskyttelse mod varme, flammer, gnister og svejsesprøjt
- Velegnet til TIG-svejsning samt slibning, lodning, metalfremstilling og vedligeholdelse
Tekniske data
| ANSI 3 | |
| Split okselæder | |
| Hvid | |
| Specific | |
| MIG/TIG Welding Gloves | |
| Full-hand Mitt | |
| Automotive, Maskiner og Udstyr | |
| Handske | |
| 13,8'' |
| EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III | |
| Ubelagt | |
| ANSI A1 | |
| Korn gedeskind læder | |
| 10 | |
| Contact heat: Level 1 up to 100°C | |
| Gul | |
| ActivArmr™ 43-217 | |
| 35 cm |