Få mere at vide
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (eks. ActivArmr™ Arbejdsvagt™ )
Holdbar og behagelig handske til svejseapplikationer
563.18 DKK
Tekniske data
Materiale bagpå | Læder (1,2 delt okselæder A/B kvalitet) |
---|---|
Certificeringer/compliance | EN407/413X4X, EN388:2016/3243B |
Kloreret | Nej |
Klassifikation | Kategori III |
Konstruktion | Klip og syet |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15816942
|
Ansell™
43216090 |
9 |
847.00 DKK 563.18 DKK / 6 par Spare 283.82 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
15826942
|
Ansell™
43216110 |
10 |
847.00 DKK 563.18 DKK / 6 par Spare 283.82 DKK 33% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
ActivArmr™ 43-216 er en kraftig specialhandske, der tilbyder høje niveauer af smeltet stænkmodstand. Ideel til mange forskellige applikationer, der kræver termisk beskyttelse, giver den også overlegen holdbarhed og god beskyttelse mod snit, punkteringer og slid.
- Varmebeskyttelse til en bred vifte af applikationer
ActivArmr™ 43-216 handske er certificeret som en Kategori III handske til beskyttelse mod høje temperaturer og er klassificeret med EN 407 ydeevneniveauer 413X4X. Dette gør handsken velegnet til en lang række anvendelser, der kræver varmebestandighed, herunder svejsning, betjening af maskiner og arbejde i miljøer med risiko for varme eller smeltet stænk. - Komfort
Med en blød indvendig jersey-håndfladeforing og en bomuldsdenimmanchet, ActivArmr™ 43-216 er behagelig at have på. - Fremragende holdbarhed og mekanisk beskyttelse
Denne kraftige handske er lavet af slidstærkt læder og er designet med håndfladeforstærkning for øget slidstyrke.
Syninger er lavet i Kevlar™ og er forstærket med stykker okselæder.
Denne konstruktion giver overlegen mekanisk beskyttelse.
Tekniske data
Læder (1,2 delt okselæder A/B kvalitet) | |
Nej | |
Klip og syet | |
Newton | |
Ja | |
Ubelagt | |
Niveau B | |
Industriel kvalitet | |
Ja | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
3 mm | |
Mekanisk beskyttelse | |
Gul | |
Glat | |
Jersey polyester, denim | |
43-216 | |
Niveau 3 | |
ActivArmr™ serie | |
Forstærket |
EN407/413X4X, EN388:2016/3243B | |
Kategori III | |
Læder (1,2 delt okselæder A/B kvalitet) | |
Holdbar og behagelig handske til svejseapplikationer | |
Industri | |
Gul | |
Genanvendelig | |
Bestemt | |
Bomuld, Koskind læder | |
Mekaniske beskyttelseshandsker (heavy duty) | |
43-216 | |
Fuldfinger | |
Unisex | |
Handske | |
Gul | |
Foret | |
Polybag/papkasse | |
6 par/pose, 36 par/karton | |
4 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (eks. ActivArmr™ Arbejdsvagt™ )